Läs mer
Metolazon, Fisher BioReagents
Beskrivning
Metolazon är ett antihypertensivt medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolazone |
| Smältpunkt | 248 °C |
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Kvantitet | 100 mg |
| Merck Index | 15, 6224 |
| IUPAC-namn | 7-klor-2-metyl-3-(2-metylfenyl)-4-oxo-1,2-dihydrokinazolin-6-sulfonamid |
| Formel vikt | 365.8 |
| Fysisk form | Pulver eller fast |