Läs mer
Metolazon, LoGiCal
Produktkod. 30457629
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457629 10 mg
1 options
Produktkod. 30457629 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1306.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolazone
CAS 17560-51-9
Analyt- eller komponentnamn Metolazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H16 Cl N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 7-klor-2-metyl-3-(2-metylfenyl)-4-oxo-1,2-dihydrokinazolin-6-sulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 365.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 365,0601 g/mol