Läs mer
Metolazone, MedChemExpress
Produktkod. 16434307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16434307 50 mg
16418176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16434307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0209
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolazone
CAS 17560-51-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16ClN3O3S
Kvantitet 50 mg
Synonym SR-720-22
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 365.83
Formel vikt 365.83
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation