Learn More
Metolazon, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462972 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11462972 25 mg 25mg
11472972 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11462972 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215361725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diuretikum; antihypertensiva. Måttligt löslig i vatten; löslig i etanol eller DMSO (lagra vid 2° till 8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17560-51-9
Molekylformel C16H16ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 365.83
MDL-nummer MFCD00069304
InChI-nyckel AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonym metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
IUPAC-namn 7-klor-2-metyl-3-(2-metylfenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrokinazolin-6-sulfonamid
LEDER CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Metolazone
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 365.83
Fysisk form Fast
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.