Läs mer
Metolazon, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472972 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472972 100 mg 100mg
11462972 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472972 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215361780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Diuretikum; antihypertensiva. Måttligt löslig i vatten; löslig i etanol eller DMSO (lagra vid 2° till 8 °C)
Kemiska identifierare
CAS 17560-51-9
Molekylformel C16H16ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 365.83
MDL-nummer MFCD00069304
InChI-nyckel AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonym metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
IUPAC-namn 7-klor-2-metyl-3-(2-metylfenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrokinazolin-6-sulfonamid
LEDER CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolazone
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 365.83
Fysisk form Fast