missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metolcarb, TRC

Produktkod. 30478698
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478698 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM371880100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metolcarb
CAS 1129-41-5
Molekylformel C9 H11 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Carbamic acid, N-methyl-, 3-methylphenyl ester, Carbamic acid, methyl-, 3-methylphenyl ester (9CI), Carbamic acid, methyl-, m-tolyl ester (8CI), 3-Methylphenyl methylcarbamate, 3-Tolyl methylcarbamate, DRC 3341, MTMC, Metacrate, Metolcarb, NSC 91193, S 1065, Tsumacide, Tsumaunka, m-Cresyl N-methylcarbamate, m-Cresyl methylcarbamate, m-Methylphenyl N-methylcarbamate, m-Methylphenyl methylcarbamate, m-Tolyl methylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-4-3-5-8(6-7)12-9(11)10-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER CNC(=O)Oc1cccc(C)c1
IUPAC-namn (3-methylphenyl) N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.079
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.