missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metomidate Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30472699
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472699 250 mg
30480466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338745250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35944-74-2
Molekylformel C13 H14 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 266.72
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403
IUPAC-namn methyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride
LEDER Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metomidate Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Formel vikt 266.0822
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.