Läs mer
Metomidate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metomidate Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 266.0822 |
| Procent renhet | >95% |