Läs mer
Metopimazin-d6, TRC
Produktkod. 30469947
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469947 1 mg
30468913 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3387621MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215315-86-8
Molekylformel C22H21D6N3O3S2
Molekylvikt (g/mol) 451.64
Synonym 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl-d6]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl-d6]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl-d6]phenothiazine, EXP 999-d6, RP 9965-d6, Vogalene-d6
LEDER NC(C(CC1)CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metopimazine-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)/i4D2,11D2,12D2