Läs mer
Metopimazine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metopimazine Sulfoxide |
| CAS | 18181-99-2 |
| Molekylformel | C22H27N3O4S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide S-Oxide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide S-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N3O4S2/c1-31(28,29)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)30(21)27)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26) |
| LEDER | O=C(C1CCN(CC1)CCCN2C3=C(S(C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O)C=CC=C3)N |
| IUPAC-namn | 1-(3-(2-(methylsulfonyl)-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperidine-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.6 |
| Formel vikt | 451.14 |