Läs mer
Metopimazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metopimazine |
| CAS | 14008-44-7 |
| Molekylformel | C22 H27 N3 O3 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26) |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3-(2-methylsulfonylphenothiazin-10-yl)propyl]piperidine-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.6 |
| Formel vikt | 445.1494 |