missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metoprolol Acid-d5 (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoprolol Acid-d5 |
| CAS | 1215404-47-9 |
| Molekylformel | C14H16D5NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy-d5]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)/i8D2,9D2,12D |
| LEDER | OC(C([2H])([2H])OC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1)([2H])C([2H])([2H])NC(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(4-(2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy-1,1,2,3,3-d5)phenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.35 |
| Formel vikt | 272.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?