Läs mer
Metoprolol Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoprolol Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO4/c1-4-20-16(19)9-13-5-7-15(8-6-13)21-11-14(18)10-17-12(2)3/h5-8,12,14,17-18H,4,9-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 295.1784 |