Läs mer
Metoprolol succinat, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoprolol Succinate |
| CAS | 98418-47-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metoprolol Succinate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL, Butanedioic acid compd. with (+/-)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt) |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Visa mer |