Läs mer
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Produktkod. 16487336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16487336 100 mg -
16471866 500 mg -
16461266 200 mg -
16443397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17503A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoprolol succinate
CAS 98418-47-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H56N2O10
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 652.82
Formel vikt 652.82
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation