Läs mer
Metoprolol succinat, Mikromol™
Produktkod. 18031390
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18031390 250 mg
1 options
Produktkod. 18031390 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0279.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metoprolol succinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoprolol Succinate
CAS 98418-47-4
Analyt- eller komponentnamn Metoprolol Succinate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL, Butanedioic acid compd. with (+/-)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioinsyra; 1-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 652.82
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 652,3935 g/mol