Läs mer
Metoprolol succinat, TRC
Produktkod. 30135001
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135001 1 g
30135126 5 g
30004800 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3388251G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98418-47-4
Molekylformel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 652.82
Synonym Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), Butanedioic acid compd. with (±)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (±)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL
IUPAC-namn butanedioinsyra; 1-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoprolol Succinate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vikt 652.3935