Läs mer
Metoprolol-tarrat, 98+%
Beskrivning
Metoprololtartrat är en antagonist till β1-AR (β1-adrenoceptorn). Det hämmar spontan produktion av endothelin-1 in vitro.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Metoprololtartrat är en antagonist till β1-AR (β1-adrenoceptor). Det hämmar spontan produktion av endothelin-1 in vitro och visar antihypertensiva effekter.
Löslighet
Löslig i vatten (>1000 mg/ml), metanol (>500 mg/ml), kloroform (496 mg/ml), etanol (31 mg/ml vid 25 °C) och DMSO (100 mg/ml vid 25 °C).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara bort från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Metoprolol tartrate |
| Smältpunkt | 120 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,6151 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (>1000 mg/ml), metanol (>500 mg/ml), kloroform (496 mg/ml), etanol (31 mg/ml vid 25 °C) och DMSO (100 mg/ml vid 25 °C). |
| Formel vikt | 684.82 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning