Läs mer
Metoprolol-tarrat, 98+%
Beskrivning
Metoprololtartrat är en antagonist till β1-AR (β1-adrenoceptorn). Det hämmar spontan produktion av endothelin-1 in vitro.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Metoprolol tartrate is an antagonist of the β1-AR (β1-adrenoceptor). It inhibits spontaneous endothelin-1 production in vitro and displays antihypertensive.
Solubility
Soluble in water (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), chloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml at 25°C), and DMSO (100 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoprolol tartrate |
| Smältpunkt | 120°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,6151 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (>1000mg/ml),methanol (>500mg/ml),chloroform (496mg/ml),ethanol (31mg/ml at 25°C),and DMSO (100mg/ml at 25°C). |
| Formel vikt | 684.82 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning