missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metoprolol Tartrate EP Impurity M (as Dihydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30049457
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049457 25 mg
30050264 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049457 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.280025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Metoprolol Tartrate EP Impurity M (as Dihydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride
CAS 73313-36-7
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H22 N2 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. M (EP) as Dihydrochloride, Metoprolol Tartrate Imp. M (EP) as Dihydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. M (EP), Metoprolol Imp. M (EP), Metoprolol Succinate Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Tartrate Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Impurity M as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H22N2O.2ClH/c1-7(2)10-5-9(12)6-11-8(3)4;;/h7-12H,5-6H2,1-4H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CC(C)NCC(O)CNC(C)C
IUPAC-namn 1,3-bis(propan-2-ylamino)propan-2-ol;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 247.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 246.1266 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.