Läs mer
Metoxadiazone, TRC
Produktkod. 30475988
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30475988 100 mg
1 options
Produktkod. 30475988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338840100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoxadiazone
CAS 60589-06-2
Molekylformel C10 H10 N2 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-2-one, 32861, Elemic, RP 32861, RPJ 168, S 21074
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-14-8-6-4-3-5-7(8)12-10(13)16-9(11-12)15-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC1=NN(C(=O)O1)c2ccccc2OC
IUPAC-namn 5-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 222.197
Formel vikt 222.0641