missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metoxadiazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoxadiazone |
| CAS | 60589-06-2 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-2-one, 32861, Elemic, RP 32861, RPJ 168, S 21074 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c1-14-8-6-4-3-5-7(8)12-10(13)16-9(11-12)15-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC1=NN(C(=O)O1)c2ccccc2OC |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.197 |
| Formel vikt | 222.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?