Läs mer
Metribuzin DK, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metribuzin-diketo |
| CAS | 56507-37-0 |
| Molekylformel | C7 H12 N4 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 4-Amino-6-tert-butyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 4-Amino-6-tert-butyl-3-hydroxy-1,2,4-triazin-5-one, DK, Diketo-Sencor, Diketometribuzin, Metribuzin DK |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)4-5(12)11(8)6(13)10-9-4/h8H2,1-3H3,(H,10,13) |
| LEDER | CC(C)(C)C1=NNC(=O)N(N)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-amino-6-tert-butyl-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.2 |
| Formel vikt | 184.096 |