missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metribuzin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metribuzin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4OS/c1-8(2,3)5-6(13)12(9)7(14-4)11-10-5/h9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 214.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?