Läs mer
Emma Safety Footwear Metriska skyddsskor
Produktkod. 15938541
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15938541 36 1 par
15928541 35 1 par
15948541 37 1 par
15958541 38 1 par
15968541 39 1 par
15978541 40 1 par
15988541 41 1 par
15998541 42 1 par
15908551 43 1 par
15918551 44 1 par
15928551 45 1 par
15938551 46 1 par
15948551 47 1 par
15958551 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15938541 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM50654036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.50 SEK
    813.75 SEK / 1 par
    Save 477.75 SEK
    36% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Unik ovandel i mikrofiber är helt tvättbar. Drag SmartecAir™ för torra, fräscha fötter. Skyddande tåhätta förhindrar fläckar och är smörj- och fettbeständig. Sulan är utvecklad för användning på hårda klinkergolv och andra lättstädade golv som ofta ses i högteknologiska och renrumsmiljöer.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • Mikrofiberkonstruktion
  • GripForce™ Easy Twist yttersula
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Design Metrisk
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 36
Tåmaterial Stål