Läs mer
Emma Safety Footwear Metriska skyddsskor
Produktkod. p-7159403
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15928541
Brand: Emma Safety Footwear MM50654035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik ovandel i mikrofiber är helt tvättbar. Drag SmartecAir™ för torra, fräscha fötter. Skyddande tåhätta förhindrar fläckar och är smörj- och fettbeständig. Sulan är utvecklad för användning på hårda klinkergolv och andra lättstädade golv som ofta ses i högteknologiska och renrumsmiljöer.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • Mikrofiberkonstruktion
  • GripForce™ Easy Twist yttersula
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Elastisk
Färg Vitt
Design Metrisk
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 35
Tåmaterial Stål