Läs mer
Emma Safety Footwear Metriska XD Skyddsskor
Produktkod. 15938621
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15938621
Brand: Emma Safety Footwear MM50756037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik ovandel i mikrofiber är helt tvättbar. Drag SmartecAir™ för torra, fräscha fötter. Skyddande tåhätta förhindrar fläckar och är smörj- och fettbeständig. Sulan är utvecklad för användning på hårda klinkergolv och andra lättstädade golv som ofta ses i högteknologiska och renrumsmiljöer.
  • S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
  • Mikrofiberkonstruktion
  • GripForce™ Easy Twist yttersula
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Design Metrisk XD
Material Mikrofiber
Storlek 37