Läs mer
Emma Safety Footwear Metriska XD Skyddsskor
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S2-Skyddssko för våta arbetsförhållanden
- Mikrofiberkonstruktion
- GripForce™ Easy Twist yttersula
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Design | Metrisk XD |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 40 |