Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Svart membran
Beskrivning
- Exklusivt prickrutmönster förbättrar eller hämmar inte kolonitillväxt certifierad för användning i Membrane Filter (MF) Technique
- Endast för forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Beskrivning | Bulk med pergamentseparatorer |
| Material | PES |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Rutnätsfärg | Vitt |
| Individuellt inslagna | Ja |
| Antal per förpackning | 200/Pk. |
| Typ | Med rutnät |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |