Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Svart membran
Produktkod. p-7089759
Porstorlek:
0,45 μm
0,8μ m
Produktkod. 17124581
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 66585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrasterande membran för mikrobiologisk analys. Mörk bakgrund ger utmärkt kontrast för att räkna ogenomskinliga kolonier i mikrobiologilabb.
  • Exklusivt prickrutmönster förbättrar eller hämmar inte kolonitillväxt certifierad för användning i Membrane Filter (MF) Technique
  • Endast för forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Beskrivning Bulk med pergamentseparatorer
Material PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Rutnätsfärg Vitt
Individuellt inslagna Ja
Antal per förpackning 200/Pk.
Typ Med rutnät
Diameter (metrisk) 47 mm