Läs mer
Metrifonate, LoGiCal
Produktkod. 30463099
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463099 10 mg
1 options
Produktkod. 30463099 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3417.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trichlorphon
CAS 52-68-6
Analyt- eller komponentnamn Trichlorphon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H8 Cl3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 257.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 255.9226 g/mol