missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metrizamide, TRC

Produktkod. 30484105
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484105 100 mg
30481963 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31112-62-6
Molekylformel C18 H22 I3 N3 O8
Molekylvikt (g/mol) 789.1
Synonym D-Glucose, 2-[[3-(acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-, D-Glucose, 2-[3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzamido]-2-deoxy- (8CI), 2-[[3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-D-glucose, Amipaque, Metrizamide, Telebrix 300
IUPAC-namn 3-acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodo-N-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]benzamide
LEDER CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c1I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metrizamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22I3N3O8/c1-6(27)22-14-11(19)10(12(20)15(13(14)21)24(3)7(2)28)18(32)23-8(4-25)16(30)17(31)9(29)5-26/h4,8-9,16-17,26,29-31H,5H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,32)/t8-,9+,16+,17+/m0/s1
Formel vikt 788.8541
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.