Läs mer
Metrizoiksyra, TRC
Produktkod. 30480125
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480125 1 g
1 options
Produktkod. 30480125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3389351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Molekylformel C12H11I3N2O4
Kvantitet 1 g
Synonym 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
InChI formel InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
LEDER CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC-namn 3-acetamido-5-[acetyl(metyl)amino]-2,4,6-triiodobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 627.94
Formel vikt 627.7853