Läs mer
Metro™ Cage Rack Lab Cart, autoklaverbar
Produktkod. 15987011
Change view
Bredd (metrisk):
45.7 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
15987011 45.7 cm Varje
15997011 61 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15987011 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LC5S1860
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förkonfigurerade burställ finns i två footprints.
  • Vagnar levereras som standard med svängda stolpar och delade aluminiumhylsor
  • Enheterna är 69 tum höga (175,3 cm) inklusive hjul
  • Fotspår: 18 x 60 tum. (45,7 x 152,4 cm) eller 24 x 60 tum. (61 x 152,4 cm)
Beställningsinfo
Hjul måste beställas separat.
Specifikationer
Produkttyp Utility Cart
Färg Silver
Mått (L x B x H) 60 x 18 x 69 tum. (152,4 x 45,7 x 175,3 cm)
För användning med (applikation) Högtemperatur, tvättbara applikationer
Höjd (engelska) 69 tum.
Höjd (metrisk) 175.3 cm
Inkluderar 5 autoklavhyllor i rostfritt stål med svängda stolpar och delade aluminiumhylsor
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 5
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm