Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Kraftig konsolhylla i rostfritt stål
Längd (engelska):
54 tum.
60 tum.
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fallmattans design skapar en hållarkant runt hela den djupa hyllan
- För användning med Super Erecta™ eller HD Super™ hyllor
- Bredd: 12 tum.
Beställningsinfo
Beställ bakre stolpar som är högre än främre stolpar för att rymma den här typen av hyllor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådhylla |
| Mått (L x B) | 60 x 12 tum. |
| För användning med (utrustning) | HD Super™ |
| Längd (engelska) | 60 tum. |
| Längd (metrisk) | 152.4 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Rostfritt stål |