Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Kraftig konsolhylla i rostfritt stål
Produktkod. 15996551
Längd (engelska):
54 tum.
60 tum.
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15996551
Brand: Metro™ 1260CHC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftig konsolhylla i rostfritt stål är ett praktiskt och enkelt sätt att utöka hyllutrymmet i Metro™ Super Erecta™ system.
  • Fallmattans design skapar en hållarkant runt hela den djupa hyllan
  • För användning med Super Erecta™ eller HD Super™ hyllor
  • Bredd: 12 tum.
Beställningsinfo
Beställ bakre stolpar som är högre än främre stolpar för att rymma den här typen av hyllor.
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 60 x 12 tum.
För användning med (utrustning) HD Super™
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Krom