Läs mer
Metro™ Lock Hållare för Super Erecta Trådhyllor
Produktkod. 15946971
Change view
Mått (L x B x H):
18,25 x 18,5 x 4 tum. (46,4 x 47 x 10,16 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15946971 18,25 x 18,5 x 4 tum. (46,4 x 47 x 10,16 cm) Varje
1 options
Produktkod. 15946971 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LARCH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    954.23 SEK / Paket med 1
    Save 165.77 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 18-03-2027
Tillbehör till Super Erecta Trådhylla
  • Håller omslag till väskor
  • Rostfri ståltråd
  • 18,25 L x 18,5 W x 4 tum H;
  • 6 lbs.
Specifikationer
Produkttyp Lock Hållare
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 18,25 x 18,5 x 4 tum. (46,4 x 47 x 10,16 cm)
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ hyllsystem
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Längd (engelska) 18.25 tum
Längd (metrisk) 46.4 cm
Vikt (engelska) 6 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Bredd (engelska) 18,5 tum
Bredd (metrisk) 47 cm