Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Stationära ändenheter
Material:
Krom
Polymer
Rostfritt stål
Stål
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ och MetroMax iQ hyllsystem
- Satsen innehåller 74 tum. (188 cm) höga stationära stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär ändenhetssats |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem |
| Inkluderar | 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara för att ansluta dubbelt djupt qwikTRAK™ stationära ändenheter till spår och ankare spår till golv |
| Vikt (engelska) | 73.6 lb. |
| Vikt (metrisk) | 33.5 kg |
| Material | Krom |