Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Stationära ändenheter
Produktkod. 15946981
Change view
Material:
Krom
Polymer
Rostfritt stål
Stål
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15946981 Polymer Metro MetroMax i och Q Hyllsystem Varje
15936981 Rostfritt stål Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Varje
15916981 Krom Metro Super Erecta , Superjusterbart hyllsystem Varje
15926981 Stål Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15946981 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LBTEX3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17465.00 SEK
    14922.05 SEK / Paket med 1
    Save 2542.95 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
Kopplar ändenheter till spår och förankrar spår till golv
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ och MetroMax iQ hyllsystem
  • Satsen innehåller 74 tum. (188 cm) höga stationära stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Avsluta Tung polymer
För användning med (utrustning) Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Inkluderar 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara för att ansluta dubbelt djupt qwikTRAK™ stationära ändenheter till spår och ankare spår till golv
Vikt (engelska) 42.3 lb.
Vikt (metrisk) 19.2 kg
Material Polymer