Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Spåruppsättningar
Produktkod. 15907011
Change view
Djup (engelska):
30 tum
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Vikt (engelska):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Vikt (engelska) unitSize
15907011 96 tum. 11 lb. Varje
15917011 108 tum. 13 lb. Varje
15987001 72 tum. 9 lb. Varje
15957001 30 tum 4 lb. Varje
15956991 120 tum. 14 lb. Varje
15997001 84 tum. 10 lb. Varje
15977001 252 tum. 29 lb. Varje
15967001 240 tum. 27 lb. Varje
15966991 132 tum. 15 lb. Varje
15976991 144 tum. 17 lb. Varje
15996991 168 tum. 19 lb. Varje
15927001 204 tum. 23 lb. Varje
15986991 156 tum. 18 lb. Varje
15907001 180 tum. 21 lb. Varje
15937001 216 tum. 25 lb. Varje
15917001 192 tum. 22 lb. Varje
15947001 228 tum. 26 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15907011 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LBTS8NA
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa spår på upp till 21 fot.
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q och MetroMax i hyllsystem
  • Uppsättningarna inkluderar spår och hårdvara som behövs för att montera systemet upp till 21 fot. (640 cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) inkluderar ett kopplingspaket för att ansluta banan till andra spårset
Specifikationer
Produkttyp Spåruppsättning
Djup (engelska) 96 tum.
Djup (metriskt) 243.84 cm
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ och MetroMax i™ hyllsystem
Inkluderar Spår och hårdvara behövs för att montera dubbelt djupt qwikTRAK™ system upp till 21 fot.
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg