Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Spåruppsättningar
Beschreibung
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q och MetroMax i hyllsystem
- Uppsättningarna inkluderar spår och hårdvara som behövs för att montera systemet upp till 21 fot. (640 cm)
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) inkluderar ett kopplingspaket för att ansluta banan till andra spårset
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spåruppsättning |
| Djup (engelska) | 84 tum. |
| Djup (metriskt) | 213.36 cm |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q™ och MetroMax i™ hyllsystem |
| Inkluderar | Spår och hårdvara behövs för att montera dubbelt djupt qwikTRAK™ system upp till 21 fot. |
| Vikt (engelska) | 10 lb. |
| Vikt (metrisk) | 4.5 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?