Läs mer
Metro™ Dubbeldjupa toppspår stationära ändenheter
Produktkod. 15987151
Change view
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Vikt (engelska):
33 lb.
37 lb.
41 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Bredd (engelska) Hylla Vikt (engelska) unitSize
15987151 21 tum 53 cm 37 lb. Varje
15977151 18 tum 18 tum 33 lb. Varje
15997151 24 tum 24 tum 41 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15987151 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LTTE21C
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansluter stationära ändenheter i Double-Deep-system och till överliggande spårsatser
  • För användning med Metro Super Erecta™ och Super Adjustable™ hyllsystem
  • Förkromad yta
  • Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Beskrivning Krompläterad
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ hyllsystem
Inkluderar 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara
Vikt (engelska) 37 lb.
Vikt (metrisk) 16.6 kg
Bredd (engelska) Hylla 53 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) Hylla 53 cm
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Krom