Läs mer
Metro™ Dubbeldjupa toppspår stationära ändenheter
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ och Super Adjustable™ hyllsystem
- Förkromad yta
- Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär ändenhetssats |
| Beskrivning | Krompläterad |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ hyllsystem |
| Inkluderar | 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara |
| Vikt (engelska) | 41 lb. |
| Vikt (metrisk) | 18.4 kg |
| Bredd (engelska) Hylla | 24 tum |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 61 cm |
| Bredd (metrisk) | 61 cm |
| Visa mer |