Läs mer
Metro™ Dubbeldjupa toppspår stationära ändenheter
Produktkod. p-4246802
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Vikt (engelska):
33 lb.
37 lb.
41 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15987151
Brand: Metro™ LTTE21C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansluter stationära ändenheter i Double-Deep-system och till överliggande spårsatser
  • För användning med Metro Super Erecta™ och Super Adjustable™ hyllsystem
  • Förkromad yta
  • Satsen innehåller 86 tum. (218,5 cm) stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär ändenhetssats
Beskrivning Krompläterad
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ hyllsystem
Inkluderar 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara
Vikt (engelska) 37 lb.
Vikt (metrisk) 16.6 kg
Bredd (engelska) Hylla 53 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) Hylla 53 cm
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Krom