Läs mer
Metro™ Dubbeldjupa toppspår stationära mellanenhetssatser
Description
- För användning med Metro Super Erecta™ och Super Adjustable™ hyllsystem
- Förkromad yta
- Satsen inkluderar anslutningshårdvara
Informations sur la commande
En sats krävs för mellanliggande enheter anslutna ände till ände. Hyllor säljs separat.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Stationär mellanenhetssats |
| Avsluta | Krom |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ hyllsystem |
| Inkluderar | 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara |
| Vikt (engelska) | 18 lb. |
| Vikt (metrisk) | 8 kg |
| Bredd (engelska) Hylla | 18 tum |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 45.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?