Läs mer
Metro™ Dubbeldjupa toppspår stationära mellanenhetssatser
Produktkod. 15967151
Change view
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Vikt (engelska):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Bredd (engelska) Hylla Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
15967151 24 tum 24 tum 22 lb. Varje
15947151 18 tum 18 tum 18 lb. Varje
15957151 21 tum 53 cm 20 lb. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15967151 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LTTA24C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    6829.58 SEK / Paket med 1
    Save 1170.42 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Ansluter mellanenheter i Double-Deep-system och till överliggande spåruppsättningar
  • För användning med Metro Super Erecta™ och Super Adjustable™ hyllsystem
  • Förkromad yta
  • Satsen inkluderar anslutningshårdvara
Beställningsinfo
En sats krävs för mellanliggande enheter anslutna ände till ände. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Krom
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ hyllsystem
Inkluderar 86 tum. Inlägg och anslutande hårdvara
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 9.9 kg
Bredd (engelska) Hylla 24 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) Hylla 61 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Material Stål