Läs mer
Metro™ Flexline™ Varukorgstillbehör
Produktkod. 15946911
Change view
Mått (L x B x H):
8,5 x 4,5 x 16,75 tum.
Färg:
Grå
Kapacitet (engelska):
7 gal.
Produkttyp:
Papperskorg och hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Färg Kapacitet (engelska) Produkttyp Förpackningsstorlek
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 tum. Grå 7 gal. Papperskorg och hållare Varje
1 options
Produktkod. 15946911 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1002.59 SEK / Paket med 1
    Save 202.41 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Sido/infällda förvaringstillbehör
  • 28 liter
  • Mått: 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 tum)
  • Hållare medföljer
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7 gal.
Produkttyp Papperskorg och hållare
Kapacitet (metrisk) 26.5 L
Färg Grå
Mått (L x B x H) 8,5 x 4,5 x 16,75 tum.
För användning med (utrustning) Flexline och Lifeline-vagnar
Höjd (engelska) 16,75 tum.
Höjd (metrisk) 42.54 cm
Inkluderar Hållare
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.59 cm
Material Plast
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.43 cm