Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Dunnage Hyllor Tillbehör, Donut Bumper
Produktkod. 15926791
Change view
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15926791 Plast Varje
1 options
Produktkod. 15926791 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 9992H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 SEK
    179.24 SEK / Paket med 1
    Save 31.76 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
För användning med HD Super hyllor
  • Passar 4,1 cm (1 625 tum) endast inlägg
Specifikationer
Produkttyp Donut Bumper
För användning med (utrustning) Passar endast 4,1 cm stolpar
Material Plast