Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Mått (L x B x H):
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Vikt (metrisk):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Hyllmaterial:
Open Base (no bottom shelf)
Rostfritt stål
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 30 in. wide (76cm)
- Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Beställningsinfo
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Worktable |
| Djup (engelska) | 30 tum |
| Djup (metriskt) | 76.2 cm |
| Mått (L x B x H) | 72 x 30 x 34 in. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för labb |
| Höjd (engelska) | 34 tum |
| Höjd (metrisk) | 86.4 cm |
| Inkluderar | Overhead |
| Längd (engelska) | 72 tum. |
| Längd (metrisk) | 182.5 cm |
| Visa mer |