Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Mått (L x B x H):
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Vikt (metrisk):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Hyllmaterial:
Open Base (no bottom shelf)
Rostfritt stål
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- 30 in. wide (76cm)
- Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Order Info
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Worktable |
| Djup (engelska) | 30 tum |
| Djup (metriskt) | 76.2 cm |
| Mått (L x B x H) | 96 x 30 x 34 in. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för labb |
| Höjd (engelska) | 34 tum |
| Höjd (metrisk) | 86.4 cm |
| Inkluderar | Overhead |
| Längd (engelska) | 96 tum. |
| Längd (metrisk) | 243.9 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto